Merck
204412
Sigma-Aldrich
硫酸银
99.999% trace metals basis
别名:
硫酸二银(I)盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ag2SO4
CAS号:
分子量:
311.80
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
powder or crystals
反應適用性
reagent type: catalyst
core: silver
雜質
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
652 °C (lit.)
SMILES 字串
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
商品
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.