Merck
194220
Sigma-Aldrich
苯氧乙酸 钠盐 水合物
≥98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5OCH2CO2Na·xH2O
分子量:
174.13 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
≥98%
mp
262-264 °C (lit.)
SMILES 字串
O.[Na+].[O-]C(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O3.Na.H2O/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
MEQSSBKFRRPKBI-UHFFFAOYSA-M
應用
Phenoxyacetic acid sodium salt hydrate may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3