Merck
192902
Sigma-Aldrich
Z-N-Me-Aib-OH
98%
别名:
Z-N,2-二甲基丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2OCON(CH3)C(CH3)2CO2H
分子量:
251.28
Beilstein:
3347632
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
135-138 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CN(C(=O)OCc1ccccc1)C(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-13(2,11(15)16)14(3)12(17)18-9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI 密鑰
QCDSXBNEBTVGTP-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)