Merck
192597
Sigma-Aldrich
3-乙基-3-甲基戊二酸酐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12O3
CAS号:
分子量:
156.18
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
bp
185 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCC1(C)CC(=O)OC(=O)C1