Merck
180335
Supelco
3-(三甲基甲硅烷基)丙酸 钠盐
99%
别名:
Sodium 3-(trimethylsilyl)propionate, TMSP
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiCH2CH2CO2Na
CAS号:
分子量:
168.24
Beilstein:
4021529
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
化驗
99%
SMILES 字串
[Na+].C[Si](C)(C)CC[13C]([O-])=O