主要文件
122432
Sigma-Aldrich
4-氨基-1-萘羧腈
97%
别名:
4-氨基-1-萘甲腈
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC10H6CN
CAS号:
分子量:
168.19
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
solid
化驗:
97%
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
化驗
97%
形狀
solid
mp
174.5-176.5 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C11H8N2/c12-7-8-5-6-11(13)10-4-2-1-3-9(8)10/h1-6H,13H2
InChI 密鑰
LUSIZUFVMKYWGX-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-氨基-1-萘甲腈水解后可产生4-氨基-1-萘甲酸[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
  • 历史批次信息供参考:
    分析证书(COA)
    访问文档库
    Y Qian et al.
    Bioorganic & medicinal chemistry, 7(12), 3011-3024 (2000-02-05)
    Cysteine farnesylation at the carboxylate terminal tetrapeptide CAAX of Ras protein is catalyzed by farnesyltransferase. This lipid modification is necessary for regulatory function of both normal and oncogenic Ras. The high frequency of Ras mutation in human cancers has prompted