Merck
112240
Sigma-Aldrich
环十二烷甲醇
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H26O
CAS号:
分子量:
198.34
MDL號碼:
化驗
95%
SMILES 字串
OCC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C13H26O/c14-12-13-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13/h13-14H,1-12H2
InChI 密鑰
JQYWAZNRRQRPNN-UHFFFAOYSA-N