跳转至内容
MilliporeSigma
AC5H93DE8394
Accela ChemBio Inc.
trans-4-(Dimethylamino)cyclohexanecarbonyl Chloride Hydrochloride
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$447.35
1 G
$914.25
5 G
$1,725.00
供应商货号: SY266777-250MG
$447.35
7天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
如需订购该产品,请通过联系信息 联系默克当地经销商。
选择尺寸
变更视图
250 MG
$447.35
1 G
$914.25
5 G
$1,725.00
About This Item
分子量:
226.15
MDL號碼:
供应商货号: SY266777-250MG
$447.35
7天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
如需订购该产品,请通过联系信息 联系默克当地经销商。
Iupac Name
(1r,4r)-4-(dimethylamino)cyclohexane-1-carbonyl chloride hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16ClNO.ClH/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12;/h7-8H,3-6H2,1-2H3;1H/t7-,8-;
InChI 密鑰
RTJWWMDOBOFKKM-KMMPGQJCSA-N
儲存溫度
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY266777&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY266777.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)