Merck
Nanocrystalline TiO
Beilstein journal of nanotechnology (2017-02-02)
Barbara Lyson-Sypien, Anna Kusior, Mieczylaw Rekas, Jan Zukrowski, Marta Gajewska, Katarzyna Michalow-Mauke, Thomas Graule, Marta Radecka, Katarzyna Zakrzewska
ABSTRACT
The aim of this research is to study the role of nanocrystalline TiO