Merck
Columnas TSKgel® SWXL phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 8 μm particle size
TSKgel® G4000SWXL (8 µm) HPLC Columns
Columnas TSKgel® SWXL phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 8 μm particle size
Sinónimos:
TSKgel® SWXL Columns
Products
Categoría de producto
Fabricante
Agencia
USP Suitability
Técnica de separación
Diámetro interno (ID, mm)
Longitud (cm)
Particle Size (µm)
Tamaño del poro (Å)