Merck
Thifluzamide PESTANAL®, analytical standard
Thifluzamide
Thifluzamide PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2′,6′-Dibromo-2-methyl-4′-trifluoromethoxy-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole-5-carboxanilide, N-[2,6-Dibromo-4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-5-thiazolecarboxamide
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H6Br2F6N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
528.06
Products
Categoría de producto
Marca
Peso de la fórmula
Fabricante
Pureza
Formato