Clones individuales de RNAi
Clones de shARN MISSION® para una atenuación génica óptima
El silenciamiento prolongado estable de los genes distingue entre las construcciones de ARN de horquilla corta (shRNA) y otros RNAi y herramientas CRISPR, y puede ofrecer ventajas claras con respecto a los experimentos de inactivación génica. Sigma-Aldrich® Advanced Genomics, en colaboración con los científicos del consorcio de RNAi (TRC) del Instituto Broad, ha generado la serie de vectores y clones más completa y validada para sus experimentos con RNAi. Aproveche nuestra experiencia de primera clase en la fabricación de lentivirus de gran rendimiento y los servicios de purificación del ADN, que pueden ahorrarle tiempo y recursos. Las ofertas de personalización flexible garantizan la satisfacción de todos sus requisitos experimentales y ofrecen una cobertura genética sin precedentes.
Con más de 350 años de liderazgo técnico, los productos Sigma-Aldrich® Advanced Genomics vienen con una experiencia que se extiende más allá de la mesa de trabajo, desde el descubrimiento hasta el impacto terapéutico.
Más información sobre
Products
El experto en atenuación génica en el que puede confiar
Como proveedor exclusivo de las colecciones de confianza TRC1.5 y TRC2, nuestra completa oferta de productos de shRNA MISIÓN® consta de casi 200.000 construcciones de shRNA preclonadas dirigidas a más de 20 000 genes humanos y de ratón. Busque fácilmente su gen de interés, vea los datos de validación y haga su pedido en pocos clics. Los clones de shRNA están disponibles en lentivirus, ADN plasmídico o reservas bacterianas.
Cada gen está representado por múltiples construcciones vectoriales dirigidas a diferentes regiones de la secuencia génica. Cada shRNA se clona en el vector lentiviral pLKO.1 y se verifica su secuencia para garantizar la coincidencia con el gen deseado. Sigma-Aldrich® Advanced Genomics ofrece la cartera de cribado de shRNA más fiable y completa incluso para las líneas celulares y dianas más difíciles.
Cribado del ARNi para atenuación hologenómica
Los cribados genómicos funcionales son una parte integral de la investigación de descubrimiento, que permite a los científicos desentrañar los mecanismos que subyacen a los sistemas y las rutas biológicas, y a las enfermedades. El estudio eficaz de estas complejas redes de interacción molecular requiere colecciones de shRNA que produzcan una atenuación génica fiable, eficiente y prolongada. ¿Necesita más información sobre familias génicas o genotecas? Póngase en contacto con nosotros.
VECTORES Y CONTROLES DE shRNA
Los diseños experimentales optimizados comienzan con el vector y los controles adecuados. Conozca nuestra completa oferta de opciones de vectores y controles positivos y negativos para TRC1.5 y TRC2 disponibles en ADN plasmídico o partículas de transducción lentivirales. Más información sobre los controles shRNA MISSION® Sepa más sobre los vectores MISSION®.
Clonación personalizada
Tanto si necesita un vector con un fluoróforo, promotores alternativos o mayores concentraciones víricas, nuestra colección le tiene cubierto. Nuestros esqueletos primarios son los vectores pLKO.1-puro y TRC2-pLKO.5-puro diseñados por el TRC. Estos vectores pueden adaptarse para satisfacer sus requisitos en cualquier experimento.
¿Tiene un proyecto personalizado que desea comentar? Póngase en contacto con un experto de Sigma-Aldrich® Advanced Genomics.
Garantía de atenuación del shRNA MISSION®
Se garantiza que tras la compra de la cantidad definida de clones lentivirales en la página de productos shRNA Sigma-Aldrich® para su gen de interés (esto varía, pero normalmente son 5 clones), al menos uno de esos clones lentivirales para un gen debe producir una atenuación superior al 70 %.
Esta garantía no se aplica a transfecciones transitorias con ADN. Los controles y condiciones adecuados deben ir acompañados de datos de apoyo que muestren una atenuación ineficaz para que se aplique la garantía. Los datos de apoyo apropiados incluirían datos cuantitativos de silenciamiento basados en PCR, comparando los niveles de ARNm diana de un shRNA de control positivo adecuado con shRNA de control negativo adecuado, demostrando una atenuación del ARNm diana superior o igual al 70 %. Debido a la variabilidad de los anticuerpos y la semivida de las proteínas, no podemos aceptar métodos de detección basados en proteínas. En el caso de que no haya más shRNA para ese gen diana, o que todo el shRNA no atenúe el gen diana en un 70 % o más, reembolsaremos el precio de la cantidad establecida para el clon.
Estamos aquí para ayudar
Ya necesite ayuda para diseñar su experimento, necesite un vector personalizado, una elevada concentración vírica, orientación para la resolución de problemas o simplemente quiera entender mejor cómo aplicar el silenciamiento génico del shRNA en su investigación, Sigma-Aldrich® Advanced Genomics está aquí para guiarle. Póngase en contacto con un experto de Sigma-Aldrich® Advanced Genomics
Recursos de productos relacionados
- Getting Started with MISSION® shRNA
RNA interference and siRNAs for gene silencing in molecular biology studies.
- Next-Gen RNA Interference with MISSION® shRNA
RNAi technology advancements enable gene expression silencing through endogenous RNAi pathways, applicable across eukaryotes.
- MISSION® Application Data
MISSION® Application Data. We are committed to providing you with helpful application notes and data for the MISSION® TRC shRNA libraries.
- MISSION® FAQs
We answer your frequently asked questions about shRNA including available formats, experimental design and analysis, advanced applications, ordering, custom options and much more.
- Pooled Lentiviral shRNA Screens to Identify Essential Cancer Pathways
Presenting an article on Pooled Lentiviral shRNA Screens to Identify Essential Cancer Pathways
- Brochure: MISSION® RNAi Tools
Depend on our comprehensive shRNA & miRNA portfolio.
- Vector Maps
A series of vectors to enable a successful implementation of your RNAi experiments.
- General shRNA FAQs
We answers your frequently asked questions about shRNA, the TRC. MISSION and more.
- Lentiviral Transduction Protocol
Detailed procedure for how to perform a lentiviral transduction of MISSION shRNA lentiviral particles to achieve a stable long term silencing and phenotypic change.
- Advanced RNAi Applications — Difficult Cell Types FAQs
We answer your frequently asked questions about using shRNA with difficult cell types.