Merck
Conservantes ProClin™
Utilizados en más de 1 000 kits de DIV registrados por la FDA de fabricantes de diagnóstico líderes en la industria, los conservantes ProClin son formulaciones hidrosolubles que se encuentran entre los más eficaces de la industria de DIV. A bajas concentraciones de trabajo, los productos ProClin ayudan a prolongar la vida útil de los reactivos para DIV inhibiendo con eficacia y de forma inmediata un amplio espectro de microbios. Los conservantes Proclin están disponibles en cuatro formulaciones únicas, lo que garantiza una variedad de opciones para satisfacer una amplia gama de requisitos específicos. Más información sobre nuestros productos ProClin
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
El conservante biocida Proclin™ inhibe el ciclo de Krebs microbiano en varios lugares
Los conservantes ProClin™ atacan al ciclo de Krebs en cuatro puntos clave: las enzimas piruvato deshidrogenasa, α-cetoglutarato deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa y NADH deshidrogenasa. Dado que todas las bacterias y hongos cuentan con al menos parte del ciclo de Krebs, presentan actividad de amplio espectro.
Los conservantes Proclin™ están fácilmente disponibles en cómodos tamaños de envase para todos los procesos y volúmenes de fabricación. Además de nuestras cuatro formulaciones, también ofrecemos productos de soporte ProClin™ como un patrón de referencia ProClin™ y un kit de variedad ProClin™, útil para probar y evaluar el uso de conservantes ProClin™ en un reactivo o ensayo de diagnóstico específicos.
El kit de variedad ProClin™ (48119-U) contiene frascos de 5 ml de las cuatro formulaciones y es una excelente herramienta para evaluar la idoneidad de los productos ProClin™ para sus aplicaciones concretas. Vea los diferenciadores característicos entre las formulaciones en nuestra ficha técnica. ¿Quiere comprobar cómo los conservantes ProClin™ pueden beneficiar a su reactivo? Solicitar una muestra.
A pesar del perfil de seguridad mejorado de los productos ProClin™, un estudio de un laboratorio independiente ha demostrado una eficacia equivalente o superior en comparación con las principales alternativas como el timerosal y la azida sódica. 
El uso de los conservantes Proclin™ está restringido al desarrollo de ensayos de DIV y están indicados únicamente para su uso en la fabricación de DIV. 
Descargo de responsabilidad
El producto no está indicado para utilizarse como biocida en virtud de la normativa mundial sobre biocidas, como la Ley Federal sobre insecticidas, fungicidas y rodenticidas de la EPA de EE.UU., el Reglamento Europeo de Productos Biocidas, la Agencia Reguladora del control de Plagas de Canadá, el Reglamento de Productos Biocidas de Turquía, ley de gestión de la seguridad de los productos químicos de consumo y los biocidas de Corea (K-BPR), entre otros.
Proporcionamos la gama de conservantes ProClin™ con diferentes formulaciones características en varios tamaños de envase para satisfacer sus necesidades específicas.