Merck
InicioProductosCultivo celular y análisisMateriales para cultivo y filtración esterilizante de medios de laboratorio
Materiales para cultivo y filtración esterilizante de medios de laboratorio
Fundamentales para reducir la contaminación en los cultivos, los filtros esterilizantes de medios de laboratorio se utilizan para eliminar la contaminación por partículas, esterilizar los reactivos líquidos y clarificar disoluciones de reactivos, tampones y medios de laboratorio. Nuestras soluciones de esterilización por filtración cuentan con membranas de alto rendimiento y están disponibles en una amplia variedad de formatos, como filtros de jeringa, unidades de filtración accionadas por vacío y filtros de tapa de botella. Las unidades de filtración Stericup® están disponibles con un matraz receptor para procesar y almacenar volúmenes de 150 ml a 1 000 ml.   
Mujer con bata blanca de laboratorio trabajando con un matraz que contiene un líquido rojo y que está conectado a otro equipo que tiene un líquido azul en el fondo.
Filtros estériles Millipore®
Las unidades de esterilización por filtración se utilizan para clarificar y evitar la contaminación microbiana de medios de cultivo celular, reactivos de cultivo celular, disoluciones tampón, muestras biológicas, muestras proteicas y mucho más. Estos dispositivos ofrecen una alternativa a la esterilización en autoclave, que puede degradar componentes biológicos sensibles y termolábiles. Proporcionamos filtros esterilizantes Millipore® de pequeño a gran volumen para cultivo celular, preparación de reactivos para almacenamiento prolongado y otras aplicaciones.
Filtros de vacío Stericup®
Las unidades de filtración Stericup® han sido los sistemas de filtración de medios y tampones más fiables durante décadas. Las unidades de filtración al vacío de última generación Stericup® Quick Release presentan actualizaciones de diseño ergonómico que optimizan la usabilidad y agilizan el proceso de filtración al tiempo que protegen los cultivos celulares esenciales con el renombrado rendimiento de las membranas Millipore®.   
Las mentes de los científicos Millipore® no se detienen con la esterilización por filtración más fiable del mundo. Nuestro compromiso con la sostenibilidad nos llevó a diseñar un filtro esterilizante seguro que ayude a los laboratorios a alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Los filtros Stericup® E y Steritop® E proporcionan la misma filtración esterilizante constante que los cultivadores de células de todo el mundo han elegido durante décadas, pero se unen directamente a las botellas de medios comerciales, lo que elimina el embudo de plástico para reducir los residuos de plástico hasta en un 48 %.
Una colección de cinco herramientas volumétricas de laboratorio con distintas cantidades de líquido. De izquierda a derecha, se observa un vaso de precipitados pequeño con líquido rojo que llega hasta la línea de medida, una probeta graduada llena hasta la mitad con líquido rojo, otra probeta con una cantidad menor de líquido en el fondo, un matraz aforado vacío encima de un vaso de precipitados del revés y, por último, un vaso de precipitados grande medio lleno con líquido transparente. Las herramientas están marcadas con líneas de medida y colocadas sobre un fondo blanco.
Explore más categorías
Imagen detallada en escala de grises de una placa de cultivo celular multipocillos, que destaca la precisión y la uniformidad esencial para los experimentos de cultivo celular, parte de una completa colección de suministros para cultivo celular.
Suministros para cultivo celular
Una amplia colección de suministros para cultivo celular: pipetas serológicas, separadores y levantadores de células, matraces para células adherentes
Ver productos
Un surtido de filtros de jeringa Millex<sup>®</sup> en varios colores y tama&ntilde;os, mostrados sobre un fondo blanco. Estos filtros representan una gama de opciones de filtraci&oacute;n de peque&ntilde;o volumen para uso en el laboratorio. Los filtros vienen en diferentes colores como azul, verde, amarillo, morado y rojo, que indican diferentes tipos de filtros o tama&ntilde;os de poro. Cada filtro tiene forma circular con una estructura c&oacute;nica en forma de embudo en la parte superior para unirse a una jeringa. La parte central de los filtros es blanca con una etiqueta que incluye la marca &ldquo;Millex®&rdquo;. Algunos filtros tienen una secci&oacute;n superior transparente mientras que otros son opacos. En la imagen se muestra tambi&eacute;n un embudo accesorio, que se utiliza para ayudar a verter l&iacute;quidos en el filtro. Estos filtros establecen el est&aacute;ndar en la filtraci&oacute;n de peque&ntilde;o volumen (1-200&nbsp;ml), y su uniformidad insuperable en la preparaci&oacute;n de la muestra ha llevado al desarrollo de muchos m&eacute;todos que especifican su uso.
Filtros de jeringa Millex®
Los filtros de jeringa Millex® están disponibles en formatos estériles y no estériles, y se ofrecen en muchas opciones de membrana y carcasa...
Ver productos
Laboratorio en el que un investigador que lleva puestos guantes de l&aacute;tex morados por seguridad, sostiene una plaquita de cultivo celular Millicell<sup>®</sup> llena de un medio rosa. Esta plaquita est&aacute; sostenida sobre una placa multipocillos, que contiene tambi&eacute;n el mismo medio rosa en sus pocillos. La imagen se centra en la plaquita de cultivo celular y la placa multipocillos, destacando su importancia en las aplicaciones de cultivo celular. Al fondo se observa una superficie de acero inoxidable, t&iacute;pica de los entornos de laboratorio, para facilitar la limpieza y la esterilizaci&oacute;n.
Placas y plaquitas para cultivo celular Millicell®
Las placas y plaquitas para cultivo celular, los portaobjetos de cámara y los matraces de cultivo celular multicapa Millicell® son...
Ver productos
Placas de filtraci&oacute;n MultiScreen® para an&aacute;lisis en c&eacute;lulas aisladas y bioqu&iacute;micos
Placas de filtración MultiScreen®
Las placas de filtración MultiScreen® en formatos de 96 y 384 pocillos con una variedad de opciones de membrana son para...
Ver productos