Factores de fijación
Las células de mamífero crecen in vivo dentro de una mezcla compleja de polímeros extracelulares y moléculas de señalización. Esta mezcla se denomina matriz extracelular (ECM) y las interacciones entre ella y la célula son fundamentales para los procesos fisiológicos, como el crecimiento y la diferenciación celulares, la formación de características morfológicas y la motilidad celular. Algunas células cultivadas in vitro tienen la capacidad de expresar y secretar fácilmente los componentes de la ECM cuando se cultivan en cámaras de cultivo de vidrio o de poliestireno. Otros tipos de células no producen fácilmente componentes de la MEC y, por tanto, pueden ser difíciles de cultivar cuando no se adhieren a la superficie de cultivo, lo que limita su capacidad para el modelado predictivo de los procesos fisiológicos. Una solución consiste en recubrir el material de cultivo con componentes de la ECM o con polímeros sintéticos que imitan las interacciones entre una célula y la ECM. Estos componentes se denominan factores de fijación y pueden ser un componente crucial en el cultivo in vitro de células sanas y viables.
Factores de fijación esenciales
Se han desarrollado numerosos factores de fijación naturales y sintéticos para utilizar en aplicaciones de cultivo celular. En algunos casos, los factores de fijación deben probarse empíricamente para determinar su idoneidad para una determinada condición de cultivo celular. A continuación se muestra una lista de factores de fijación comunes que deben tenerse en cuenta al optimizar las condiciones de los cultivos celulares.
|
|
|
Elección de factores de fijación
Muchos de estos factores de unión proceden de diferentes fuentes biológicas y se presentan como múltiples isoformas. Algunos factores de fijación son puramente sintéticos, como la poli-L-lisina. En ciertas aplicaciones, un fragmento peptídico de un factor (como el colágeno) puede ser una alternativa útil a la proteína de longitud completa. Para mayor comodidad en las aplicaciones de cultivo celular, muchos factores de fijación pueden adquirirse en un formato líquido que facilita el recubrimiento del material de cultivo; incluso para una mayor eficiencia, las superficies de cultivo pre-recubiertas con factores de fijación ahorran tiempo y aumentan la reproducibilidad.
Recursos de productos relacionados
- Article: Extracellular Matrix Proteins and Tools for Cell Culture Optimization
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
- Article: Fibronectin
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
- Protocol: Poly-L-Lysine Cell Attachment
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.
- Protocol: Laminin Coating for Cell Culture
Coating surfaces with laminin for culturing cells requires specific conditions for optimal results. Protocols for coating coverslips to culture neurospheres and general cell culture are included.