1235831
USP
Enoxaparina sódica para bioanálisis
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Heparina sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
enoxaparin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
La enoxaparina sódica es la sal sódica de una heparina despolimerizada. Consiste en un complejo conjunto de oligosacáridos que aún no se han caracterizado por completo. La mayoría de los componentes tienen una estructura de uronato 4-enopiranosa en el extremo no reductor de su cadena. Alrededor del 20% de los materiales contiene un derivado 1,6-anhidro en el extremo reductor de la cadena, el intervalo está entre el 15% y el 25%. El patrón de referencia USP de identificación de la enoxaparina sódica se proporciona según lo publicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las MSDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la Farmacopea emisora.
Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Application
Enoxaparin sodium for Bioassays USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Enoxaparin Sodium Injection
- Enoxaparin Sodium
Analysis Note
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento o curación de ningún tipo de enfermedad. .
Other Notes
Este producto es parte del programa USP Biologics.
Es posible que se apliquen restricciones de venta
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Enoxaparin Sodium Injection
United States Pharmacopeia, 37(1), 1626-1626 (2020)
Enoxaparin Sodium
United States Pharmacopeia, 48(3), 1623-1623 (2020)