Key Documents
818759
TSKgel® Phenyl-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 2 mm, phenyl phase
Sinónimos:
TSKgel® Hydrophobic Interaction Column
About This Item
UNSPSC Code:
41115711
eCl@ss:
32110501
product name
Columna para HPLC TSKgel® fenil-5PW, phase phenyl, L × I.D. 7.5 cm × 2 mm, 10 μm particle size, stainless steel hardware
material
stainless steel hardware
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh Phenyl-5PW, 18759
parameter
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
0.12 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
8 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
7.5 cm × 2 mm
matrix
polymer particle platform
matrix active group
phenyl phase
particle size
10 μm
pore size
1000 Å
operating pH
2-12
separation technique
hydrophobic interaction (HIC)
General description
The most hydrophobic among the three TSKgel HIC columns, TSKgel Phenyl-5PW is an excellent choice to screen for the selectivity, retention and recovery of most biomolecules. Featuring a 1000Å pore size in a polymethacrylate base material, the Phenyl-5PW column is stable in either acid or caustic cleaning regimens and provides excellent access to larger molecules with low diffusion coefficients. Stainless steel is the standard column format for TSKgel Phenyl-5PW. Glass and PEEK column housings are available for samples that may adsorb to stainless steel. The alternative column formats are also suitable for general applications.
Interacción Hidrofóbica - Tanto la cromatografía de interacción hidrofóbica (HIC) como la cromatografía líquida de fase inversa (RPLC) llevan a cabo la separación a base de la hidrofobicidad de la proteína y permiten el enlace y la desorción selectiva de proteínas. La HIC opera con energía de enlace significativamente más baja y usa fases móviles acuosas. Estas características producen una técnica suave con menos probabilidad de alterar la conformación de las proteínas. Por lo tanto, HIC generalmente ofrece mejor recuperación de actividad. Las columnas a base de resina TSKgel, Eter-5PW, Fenil-5PW y Butil-NPR, ofrece un amplio espectro de hidrofobicidades para optimización cromatográfica. La concentración de sulfato de amonio puede ser minimizada usando un empaque hidrofóbico (e.g. butilo). Las columnas Eter-5pW son recomendadas para la purificación de proteínas muy hidrofóbicas. Los rellenos Eter-5PW y Fenol 5PW se basan en la resina TSKgel G5000PW y por lo tanto tienen partículas de 10 μm con poros de 1000 Å. El relleno Butil NPR se prepara con partículas no porosas de 2.5 mm, permitiendo un análisis rápido. Los tres tipos de columnas pueden ser limpiados con 0.2M NaOH. Se puede aumentar la escala usando las resinas a granel Toyopearl correspondientes (vea interacción hidrofóbica en la sección de baja presión).
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Guard cartridge
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)