Key Documents
55085-U
Upchurch In-Line Check Valve
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.52
General description
Coloque la válvula en el sistema de flujo donde desee restringir la transferencia de fluido a una dirección. Completar con llave.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)