28873-U
Super Clean (In-Line Design) Stainless Steel Click-On Connector
size 1/8 in., pkg of 2 ea
About This Item
Productos recomendados
material
stainless steel
packaging
pkg of 2 ea
size
1/8 in.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)