Key Documents
22145-U
Supelco
Gas Sampling Bulb
size 1000 mL, PTFE stopcock
Sinónimos:
Gas Sampling Bulb, 1000 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.24
material
PTFE stopcock
Quality Level
technique(s)
whole air sampling: suitable
size
1000 mL
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Use estos bulbos de vidrio para atrapar y transportar muestras de gas, luego extraiga una alícuota (a través del septo de tipo tapón) para su análisis. Recocido en el horno para resistir los daños durante el transporte y la utilización in situ. Se suministra con PTFE o espitas de vidrio de alto vacío. Con cada bulbo se incluye un septo Thermogreen cilíndrico de medio orificio.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1