Key Documents
GE28-9034-71
Kit de purificación de banda de gel y ADN de PCR GFX
Cytiva 28-9034-71
Sinónimos:
PCR DNA Purification Kit
About This Item
UNSPSC Code:
41105501
NACRES:
NA.52
packaging
pkg of 250 ea
manufacturer/tradename
Cytiva 28-9034-71
General description
Diseñado para la concentración y la purificación rápidas de los productos de la PCR o de los fragmentos de ADN de tamaño comprendido entre 50 pb y 10 kb. Este kit puede utilizarse para purificar el ADN de volúmenes de reacción de hasta 100 μ o de fragmentos de gel de agarosa de hasta 900 mg. El kit de purificación de las bandas de gel y del ADN de la PCR
illustra GFX se ha diseñado para la purificación y la concentración rápidas de los productos de la PCR o de fragmentos de ADN de tamaño comprendido entre 50 pb y 10 kb. Este kit puede utilizarse para purificar el ADN de volúmenes de reacción de hasta 100 μ o de fragmentos de gel de agarosa de hasta 900 mg. El kit combina un tampón caotrópico versátil con una matriz de fibra de vidrio soportada en una columna de espín para la purificación del ADN tanto de la disolución como del gel de agarosa. Las recuperaciones típicas oscilan entre el 60 % y el 80 % para los fragmentos de ADN procedentes del gel de agarosa y hasta el 95 % para los productos de PCR de la disolución. La pureza del ADN es excepcional; se elimina el 99,5 % de los contaminantes. El kit de purificación de las bandas de gel y del ADN de la PCR
illustra GFX contiene los siguientes componentes en cantidades suficientes: Columnas GFX, tubos de recogida, botellas de tampón de captura codificadas con colores, tampón de lavado y dos tampones de elución (Tris-HCl y agua estéril) y un folleto de instrucciones.
Features and Benefits
  • Para el aislamiento y la concentración de fragmentos de ADN (de 50 pb a 40 kb) de las mezclas de PCR, las bandas de los geles de agarosa que contienen ADN, las modificaciones enzimáticas del ADN y los productos de la digestión con enzimas de restricción.
  • Método rápido y fácil de utilizar con un tiempo de manipulación inferior a 10 minutos.
  • Volumen de elución flexible de 10 a 50 μ para diferentes requisitos de concentración de ADN.
  • Diseño de columna mejorado con un volumen máximo aumentado, con capacidad para un volumen de líquido de hasta 800 μ (950 μ sin tapón).
  • El ADN de gran pureza está preparado para su uso directo en secuenciación, PCR, marcaje, digestión con enzimas de restricción y clonado.
  • La agregación de un indicador visual de color al tampón de captura asegura un pH óptimo para la unión y la recuperación máximas del ADN.
  • Se suministran dos opciones de tampón de elución para adaptarse a las aplicaciones posteriores.
  • Tapones codificados con color para su fácil uso.
Storage and Stability
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Analysis Note
Para ver el certificado de análisis de este producto, visite www.cytiva.com.
Legal Information
GFX is a trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
Visite la Librería de documentos
Artículos
This page shows the procedure for purifying and concentrating DNA using illustra™ GFX 96 PCR Purification Kit from Cytiva.
This page shows the procedure for purifying and concentrating DNA using illustra™ GFX 96 PCR Purification Kit from Cytiva.
This page shows the procedure for purifying and concentrating DNA using illustra™ GFX 96 PCR Purification Kit from Cytiva.
This page shows the procedure for purifying and concentrating DNA using illustra™ GFX 96 PCR Purification Kit from Cytiva.
Ver todo
Protocolos
DNA cleanup using illustra™ GFX kits from Cytiva.