Merck
439134
Sigma-Aldrich
Acetonitrilo
≥99.9%, gradient grade, suitable for UV/Vis spectroscopy, HPLC
Sinónimos:
ACN, Cianometano, Cianuro de metilo, Nitrilo de etilo
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein/REAXYS Number:
741857
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12190000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.03
product name
Acetonitrilo, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9%
grade
gradient grade
Quality Level
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
description
HPLC gradient analysis <= 0.5 mAU @254 nm
HPLC gradient analysis <= 3 mAU @ 210 nm
baseline drift at 210 nm <= 15 mAU
assay
≥99.9%
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
purified by
sub-micron filtration
expl. lim.
16 %
technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤0.5 ppb quinine fluor., 365 nm
≤1 ppb quinine fluor., 254 nm
evapn. residue
<0.0002%
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV absorption
λ: 195 nm Amax: ≤0.12
λ: 200 nm Amax: ≤0.032
λ: 230 nm Amax: ≤0.0044
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
General description
El acetonitrilo (MeCN), un nitrilo alifático, es un líquido incoloro con un olor agradable. Se utiliza ampliamente como disolvente e intermediario en la síntesis orgánicas. Es transparente a la luz UV-visible lo que hace que sea muy aplicable en las técnicas espectrofotométricas y fluorimétricas. Como el MeCN tiene poca viscosidad, elevada fuerza de elución y es muy miscible en agua, se utiliza como un componente de la fase móvil en muchas técnicas cromatográficas. Se ha registrado su espectro de infrarrojos. Se ha estudiado la síntesis de hidroperóxidos de alquilo en MeCN mediante oxidación de alcanos con peróxido de hidrógeno en presencia de complejos de hierro. Se ha investigado la hidrogenación de la MeCN para formar etilamina utilizando como catalizador la aleación amorfa Co-B.
Application
  • Separación cromatográfica de antocianinas: el acetonitrilo es un disolvente preferido en la cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) para la separación de antocianinas y otros compuestos fenólicos. Se ha explorado el control de selectividad de la separación de antocianinas sustituyendo el acetonitrilo por metanol en la fase móvil, lo que destaca el papel del disolvente en la optimización de las condiciones cromatográficas para mejorar la resolución y la sensibilidad de detección (Deineka et al., Journal of Analytical Chemistry, 2021).
  • Detección de la quimioluminiscencia del peroxioxalato: el acetonitrilo se utiliza en la quimioluminiscencia del peroxioxalato para la detección de α-aminoácidos. La capacidad del disolvente para formar disoluciones mixtas estables con agua y acetato de etilo mejora la reacción de quimioluminiscencia, permitiendo la detección sensible y selectiva de aminoácidos en varias muestras. Esta aplicación es esencial para los análisis bioquímicos y clínicos (Kan et al., American Journal of Analytical Chemistry, 2020).
  • Detección electroquímica de modificaciones del ADN: el acetonitrilo se utiliza en métodos electroquímicos para detectar modificaciones del ADN, como el 5-formiluracilo. El papel del disolvente en la estabilización de la reacción de etiquetado del (2-bencimidazolil)-acetonitrilo mejora la selectividad y la sensibilidad de la detección de modificaciones del ADN, lo cual es crucial para la investigación genómica y biomédica (Tang et al., Analytical Chemistry, 2021).
  • Disolvente alternativo en cromatografía: se investiga la sustitución del acetonitrilo por etanol en la HPLC en fase inversa para determinar las antocianinas. Esta sustitución tiene como objetivo mantener el rendimiento cromatográfico y al mismo tiempo reducir el impacto medioambiental y los costes asociados con el uso del acetonitrilo. Los resultados demuestran la viabilidad de utilizar etanol como una alternativa más ecológica sin comprometer la calidad analítica (Deineka et al., Journal of Analytical Chemistry, 2023).
Preparation Note
Producto filtrado a través de un filtro de 0,2 μm
Recommended products
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
H Haugen et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 73(2), 229-237 (2005-03-10)
This article deals with enzyme-induced biodegradation behavior of thermoplastic polyether-urethane (TPU). Porous scaffolds were processed by a new foaming method applied in hot pressing and injection molding. The scaffolds were subsequently gamma sterilized. The samples were incubated with cholesterol esterase
Hydrogen peroxide oxygenation of alkanes including methane and ethane catalyzed by iron complexes in acetonitrile.
Shul'pin GB, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 346(2-3), 317-332 (2004)
Liquid phase hydrogenation of acetonitrile to ethylamine over the Co-B amorphous alloy catalyst.
Li H, et al.
J. Catal., 214(1), 15-25 (2003)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 6-6 (1994)
Infrared spectra of acetonitrile and acetonitrile-d3.
Pace EL and Noe LJ.
J. Chem. Phys. , 49, 5317-5325 (1968)
Protocolos
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.