N26
General Purpose Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified
viscosity 48.59 mPa.s (25 °C)
About This Item
Productos recomendados
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
viscosity
48.59 mPa.s(25 °C)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
mixture
Categorías relacionadas
General description
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Asp. Tox. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)