ERMDA480IFCC
ABETA 42 in CSF
ERM®, certified reference material, Low Level
Sinónimos:
Aβ1-42 in CSF, Amyloid β1-42 peptide in cerebrospinal fluid
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
agency
ERM®
storage temp.
−70°C
Categorías relacionadas
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)