83714
XLT4 Agar Supplement
suitable for microbiology
Sinónimos:
Sodium tetradecyl sulfate, 7-Ethyl-2-methyl-4-undecyl sodium salt, Niaproof® 4, Sodium tetradecyl sulfat, Sodium7-ethyl-2-methyl-4-undecyl sulfate, Tergitol™ 4
About This Item
Productos recomendados
sterility
sterile
Quality Level
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages
microbiology
suitability
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)CCC(CC(C)C)OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H30O4S.Na/c1-5-7-8-13(6-2)9-10-14(11-12(3)4)18-19(15,16)17;/h12-14H,5-11H2,1-4H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
FVEFRICMTUKAML-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Application
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?