32375
Valnemulin hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
product line
VETRANAL®
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@@H](N)C(NCC(C)(C)SCC(O[C@H]1[C@](C)([C@@H]2C)[C@@]3([H])[C@@](CC2)(CCC3=O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(C=C)C1)=O)=O.Cl
InChI
1S/C31H52N2O5S.ClH/c1-10-29(8)15-22(38-23(35)16-39-28(6,7)17-33-27(37)24(32)18(2)3)30(9)19(4)11-13-31(20(5)26(29)36)14-12-21(34)25(30)31;/h10,18-20,22,24-26,36H,1,11-17,32H2,2-9H3,(H,33,37);1H/t19-,20+,22-,24-,25+,26+,29-,30+,31+;/m1./s1
InChI key
MFBPRQKHDIVLOJ-AFFLPQGKSA-N
Categorías relacionadas
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?