Merck
Todas las fotos(5)
Key Documents
ZSR240R0TK
Milli-Q
Kit de sistema de purificación Milli-Q® SR 240
greener alternative
Pure RO water production station with one 3.5 L SQ Switch Tank and SQ Gravity Valve
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC input
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
manufacturer/tradename
Milli-Q®
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 kg operating weight (22 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
30 L/day max. usage
6 kg operating weight (13.2 lb)
system H
50.3 cm (19.8 in.)
system W
26.7 cm (10.5 in.)
system depth
22 cm (8.7 in.)
input
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
product water quality: type 3 water (RO water)
greener alternative category
General description
Nos hemos comprometido a ofrecerle productos alternativos más ecológicos, que pertenecen a una de las cuatro categorías de alternativas más ecológicas. Éste es un producto desarrollado según Design for Sustainability (DfS). Pulse aquí para ver su tarjeta de puntuación DfS.
Para saber cómo funcionan los sistemas de purificación de agua Milli-Q® SQ 2Series y leer una descripción completa, visite nuestra página dedicada.
El kit del sistema de purificación de agua Milli-Q® SR 240 abastece de agua purificada por ósmosis inversa (RO) a un depósitos SQ Switch de 3,5 l portátil. Viene equipado con una válvula de gravedad para dispensar agua RO directamente desde la base del depósito SQ Switch.
Con el depósito SQ Switch portátil, el sistema de purificación de agua se adapta a cualquier configuración de laboratorio: la unidad de producción de agua RO se coloca junto a una fuente de agua potable, mientras que pueden colocarse módulos ilimitados de dispensación ultrapura en cualquier lugar del laboratorio o edificio que disponga de una toma de corriente. Esto permite una instalación flexible que puede adaptarse y escalarse fácilmente según los requisitos cambiantes del laboratorio.
Features and Benefits
El kit del sistema de purificación de agua Milli-Q® SR 240 es una de las seis configuraciones preestablecidas disponibles del Milli-Q® SQ 2Series, que proporciona autonomía completa a los usuarios y es adaptable a los requisitos y evoluciones del laboratorio.
Esta estación de producción de agua RO proporciona:
  • Recarga rápida (en tan solo 6 minutos) del depósito SQ Switch portátil con agua purificada RO recién producida gracias al cartucho RO de gran caudal (hasta 42 l/h) de la estación de producción de agua purificada
  • El lazo de recuperación de agua RO conserva el 50% del agua rechazada
  • El enjuague automático de la membrana de RO mantiene su elevado rendimiento
  • La configuración compacta junto con el manual de instalación autoguiada y los vídeos le permiten conectar el sistema donde sea adecuado para la actividad de su laboratorio y cambiarlo de posición más tarde si es necesario
  • Escalabilidad ilimitada con una estación de producción de agua purificada RO capaz de alimentar varios módulos autónomos de dispensación de agua ultrapura Milli-Q® SQ 200. Esto propicia la expansión de la actividad de laboratorio al tiempo que limita la inversión presupuestaria
  • La sustitución del cartucho mediante giro y bloqueo simplifica el mantenimiento y limita los costos de funcionamiento
  • El tamaño compacto, junto al ahorro de agua y energía, propician los esfuerzos de sostenibilidad del laboratorio
  • Cuando se combina con el módulo de dispensación de agua ultrapura Milli-Q® SQ 200 autónomo, los laboratorios se benefician de:
  • Dispensación manual sencilla que permite a cualquier usuario nuevo o no entrenado suministrar agua ultrapura a un caudal variable, desde un máximo de 1,6 l/min hasta gota a gota
  • Un led de color que indica de un vistazo la calidad del agua ultrapura (Tipo I) con una resistividad fiable de 18,2 MΩ·m y una lámpara UV de fotooxidación integrada que reduce el TOC
  • Agua ultrapura recién dispensada, disponible en cualquier lugar, dentro o fuera del laboratorio, gracias al depósito SQ Switch portátil
Components
El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeta a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
Este número de referencia incluye:
  • La estación de producción de agua purificada RO
  • Un depósito Milli-Q® SQ Switch 3,5 L
  • Una válvula de gravedad SQ
Este número de referencia no incluye:
  • Cartuchos SQPAK
  • Cable de alimentación adaptado a la red eléctrica local
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
Vea los vídeos instructivos y descargue los Manuales de usuario de los sistemas de purificación de agua de laboratorio Milli-Q®SQ 2Series. Estará listo y funcionando en poco tiempo. Compre sistemas, accesorios, cartuchos y servicios online.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Ver todo
Contenido relacionado
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Descubra una nueva forma de pensar sobre el agua ultrapura Ahora se puede dispensar agua ultrapura 18,2 MΩ.cm en cualquier mesa de laboratorio que disponga de un enchufe. Gran calidad. Simple. Compacto. Escalable. Un producto alternativo más ecológico Compre online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.
Ver todo