ZLXL52150
Sistema de purificación de agua Milli-Q® HX 7150, 230 V 50/60 Hz
Centralized pure water solution for up to 3000 L/day Type 2 water
Sinónimos:
Milli-Q® HX 7150 Water Purification System 230V 50/60 Hz
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
Quality Level
product line
Milli-Q® HX
packaging
pkg of 1 unit
parameter
105 kg operating weight (232 lb)
150 L/hr make-up flow rate
3000 L/day max. usage
resistivity
>5 MΩ-cm, 25°C
H × W × D
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 54.2 cm (21.3 in.)
total organic carbon (TOC) residue
<30 ppb
input
feed water nature potable tap water
output
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
conductivity
0.2 μS/cm at 25 °C
General description
- Los sistemas Milli-Q® HX 7000 están diseñados para suministrar de manera constante agua purificada de calidad superior para aplicaciones regulares de laboratorio y para abastecimiento de equipos.
- El sistema de elevado caudal Milli-Q® HX 7150 está diseñado para producir hasta 3000 l/día de agua purificada de tipo II a partir de agua potable del grifo, lo que los hace ideales para grandes laboratorios o edificios de laboratorios.
- El agua del grifo se trata primero con el cartucho de pretratamiento Progard® para eliminar de forma eficaz partículas, coloides, cloro libre y dureza. La purificación mediante ósmosis inversa (RO) avanzada elimina entonces el 95 - 99 % de los iones y el 99 % de todos los compuestos orgánicos disueltos (>200 Da), microorganismos y partículas. La tecnología E.R.A.® (Ajuste de rechazo evolutivo) patentada evalúa de manera automática la calidad del agua de alimentación para producir un caudal constante y optimizar la recuperación del agua (entre el 45 % y el 75 %). El módulo de electrodesionización (EDI) Elix® elimina luego los iones para alcanzar una resistividad >5 MΩ.cm (a 25°C).
- A continuación, el agua purificada procesada se irradia con una lámpara UV bactericida antes de entrar en un depósito de almacenamiento o en un sistema de almacenamiento, protección y distribución SDS 500. El depósito SDS 500 mantiene constante la pureza del agua almacenada. Su filtro de ventilación proporciona una protección eficaz contra los contaminantes atmosféricos y el módulo de desinfección automática (ASM) evita el crecimiento bacteriano y la formación de biopelícula.
- A continuación puede enviarse el agua Milli-Q® HX 7150 mediante una bomba de distribución para abastecer a los instrumentos o a un lazo de distribución. Estos pueden integrarse en un sistema centralizado, proporcionando un control total de todos los parámetros dentro del propio sistema, así como dentro del lazo de distribución externo de agua purificada.
- La gran pantalla táctil interactiva del sistema ofrece una interfaz de comunicación superior que muestra los datos principales (estado de producción de agua, nivel de almacenamiento, estado de dispensación), estado de agotamiento de fungibles, estado de alertas y prácticos asistentes para guiar a los usuarios a través de los procedimientos de mantenimiento.
- Estos sistemas centrales están integrados con nuestra exclusiva funcionalidad de supervisión y servicio técnico virtuales MyMilli-Q™ Remote Care, que funciona como una extensión de Milli-Q® Services. Este servicio digital le permite gestionar su sistema de forma segura y remota, lo que contribuye a la productividad óptima de su laboratorio.
Application
- El agua Elix® tipo II producida por el sistema Milli-Q® HX 7150 es adecuada para la preparación de medios microbiológicos, preparación de disoluciones tampón y en la fabricación de reactivos químicos y bioquímicos.
- Puede utilizarse para abastecer equipos como cámaras de pruebas de estabilidad y resistencia a la intemperie, lavadoras de vidrio, autoclaves y generadores de hidrógeno. También puede abastecer a un sistema de agua ultrapura (Tipo I) Milli-Q®.
- Dado que se requiere agua purificada de calidad analítica para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio, los sistemas Milli-Q® HX 7000 son perfectos para todo tipo de laboratorios: laboratorios de los sectores farmacéutico, clínico, químico, metalúrgico, cosmético, de alimentos líquidos y sólidos, electrónicos y biotecnológicos.
Features and Benefits
- Los módulos de pretratamiento Progard® eliminan eficazmente partículas (filtro de 0,5 μm), cloro libre y coloides del agua del grifo.
- Las tecnologías de RO avanzada y ER.A.® optimizan la recuperación de agua para mantener un caudal constante y reducir el consumo de agua. Los usuarios ahorran agua, tiempo y dinero.
- El módulo de EDI Elix® garantiza una calidad constante del agua purificada y unos bajos costes de funcionamiento.
- Las lámparas ultravioleta (UV) y la filtración final proporcionan un control bacteriano completo
Components
- El precio indicado corresponde en la actualidad sólo a la referencia anterior; está sujeta a cambio en cualquier momento sin previo aviso.
- Esta referencia no incluye fungibles, accesorios ni otros productos o servicios que puedan requerirse para la instalación y el funcionamiento correcto de la unidad de purificación de agua con el tiempo.
- Dado que cada uno de nuestros clientes tiene requisitos específicos de agua purificada, recomendamos que haga que uno de nuestros especialistas valide su compra. Quedamos a su disposición para asesorarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros.
Other Notes
Retención de organismos: microorganismos
Modo de acción: filtración y UV
Aplicación: Análisis generales de laboratorio
Indicaciones de uso: Purificación del agua
Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm y expuesta a una lámpara UV bactericida. Consulte la sección «Sistema» de la guía del usuario del equipo (proporcionada en la memoria USB en la versión de configuración de América del Norte).
Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Artículos
Sensitive PFAS testing can be performed with ultrapure water from a Milli-Q® IQ 7 system, which eliminates detectable PFAS for reliable LC-MS/MS results. See the science, see the proof.
Sensitive PFAS testing can be performed with ultrapure water from a Milli-Q® IQ 7 system, which eliminates detectable PFAS for reliable LC-MS/MS results. See the science, see the proof.
Sensitive PFAS testing can be performed with ultrapure water from a Milli-Q® IQ 7 system, which eliminates detectable PFAS for reliable LC-MS/MS results. See the science, see the proof.
Sensitive PFAS testing can be performed with ultrapure water from a Milli-Q® IQ 7 system, which eliminates detectable PFAS for reliable LC-MS/MS results. See the science, see the proof.