Key Documents
XKEM00104
Millipore
Válvula de vacío de 2 vías, plástico
Sinónimos:
2-Way Valve
About This Item
UNSPSC Code:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
material
polycarbonate
Quality Level
shipped in
ambient
General description
Millipore dispone de una amplia selección de rácores, adaptadores, válvulas, medidores y tubos que se pueden utilizar junto con los sistemas de filtración Millipore. Con las excepciones indicadas, el material de construcción en la gama 300 es el acero inoxidable.
Los adaptadores Tri-Clamp (TC) se denominan por convención como adaptadores TC de 1 1/2 pulg., 2 pulg., etc. Los racores TC de 1 1/2 pulg. se conectan a tubos de D.E. de 1 pulg. o 1 1/2 pulg. Los adaptadores TC de 2 pulg. se conectan sólo a tubos de 2 pulg. de diámetro exterior.