Key Documents
WP6211560
Millipore
Bomba de alto rendimiento, 115 V/60 Hz
Sinónimos:
Laboratory vacuum pump
About This Item
UNSPSC Code:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
AC/DC input
115 V, 60 Hz
shipped in
ambient
General description
Descripción
La bomba de alto rendimiento se caracteriza por un diseño impulsado por pistón para una mayor potencia.
La bomba de servicio químico tiene un cabezal químicamente resistente y un diafragma para usar con compuestos químicos y disolventes corrosivos.
Las dos bombas vienen con 70 cm de tubos de 1/4 de pulgada y un filtro Millex FA50 para protección de la humedad en línea. Las dos aparecen en la lista UL y tienen la marca CE.
Las bombas de alto rendimiento y de servicio químico pueden soportar elevados caudales para reducir el tiempo de filtración del proceso. La bomba de alto rendimiento se caracteriza por un diseño impulsado por pistón para una mayor potencia. La bomba de servicio químico tiene un cabezal químicamente resistente y un diafragma para utilizar con compuestos químicos y disolventes corrosivos. Las dos bombas vienen con 70 cm de tubos de 1/4 de pulgada y un filtro Millex®-FA50 para protección de la humedad en línea. Las dos aparecen en la lista UL y tienen la marca CE.
Características y beneficios
-Los elevados caudales reducen el tiempo del proceso de filtración
- Componentes internos resistentes a compuestos químicos opcionales para compatibilidad con los vapores corrosivos
- El diseño portátil permite que se pueda compartir fácilmente entre estaciones de trabajo
Aplicaciones
Fuente de vacío para portafiltros, sistemas de filtración y unidades de filtración, entre ellos el sistema de filtración Samplicity,el sistema SNAP i.d. 2.0, la rampa de filtración MultiscreenHTS y los filtros Stericup
Principle
Vacío
Legal Information
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.