Key Documents
STBMRFD34
Millipore
Líquido D
ready-to-use, bottle volume 300 mL , filling volume
Sinónimos:
Líquido de enjuague, Líquido de lavado
About This Item
UNSPSC Code:
41106214
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Quality Level
description
For rinsing of solutions containing oil or lecithin
sterility
sterile; autoclaved
form
liquid
shelf life
17 mo.
feature
closure type screw cap with septum
ready-to-use
packaging
bottle of
bottle volume
300 mL , filling volume
500 mL
input
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
shipped in
ambient
storage temp.
2-30°C
suitability
nonselective for
General description
El líquido D es adecuado para el análisis de muestras que contengan lecitina o aceite, y es compatible con la mayoría de los antibióticos. La composición de este líquido cumple lo especificado en la Farmacopea europea (EP) 2.6.1, la Farmacopea de Estados Unidos (USP) 71 y la Farmacopea japonesa (JP) 4.06. Es un líquido transparente e incoloro con un pH del producto de 7,1 ± 0,2 a 25°C. Puede conservarse a 2 - 25°C protegido de la luz durante 17 meses. Una caja del producto contiene 4 botellas de 300 ml de líquido. Cada botella tiene un tapón de rosca con una membrana de goma para minimizar los riesgos de contaminación cruzada y optimizar los procedimientos de desinfección.
Application
El líquido D puede utilizarse en combinación con el sistema de ensayo de esterilidad STERITEST® para el enjuague de disoluciones que contengan aceite o lecitina durante los ensayos de esterilidad mediante filtración por membrana. También puede utilizarse para la eliminación de la actividad antimicrobiana mediante filtración a través de membrana de productos no estériles. El líquido es excelente para enjuagar las vías estériles de los dispositivos y suele utilizarse para probar el método de lavado de los productos sanitarios.
Ensayos de esterilidad
Análisis del grado de contaminación microbiológica
Culture Medium
Líquido D
Legal Information
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Artículos
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.