Key Documents
SLMPL25SS
Millipore
Unidad de filtración Millex®-MP (estéril)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, polyethersulfone membrane, hydrophilic, male Luer-Lok® outlet, medical device
Sinónimos:
filtro de jeringa de polietersulfona
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
material
PVC housing
polyethersulfone membrane
Quality Level
sterility
sterile; ethylene oxide treated
product line
Millex®
feature
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
FDA registered
medical device
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
≥175 mL/min flow rate at 30 psi
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
diam.
25 mm
filtration area
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
23 mm
volume
100 mL
pore size
0.22 μm pore size
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer-Lok® outlet
shipped in
ambient
General description
La unidad de filtración Millex®-MP (estéril) es un producto sanitario indicado para ser utilizado como filtro de jeringa para la esterilización o la clarificación de pequeños volúmenes de disoluciones o en la atención directa al paciente y en aplicaciones de mezclas farmacéuticas.
Application
  • Beneficios clínicos: Eliminación de microorganismos, partículas, precipitados y polvos no disueltos de tamaño superior al tamaño nominal del poro de la membrana en disoluciones de uso clínico.
  • Farmacia hospitalaria: Esterilización por filtración o clarificación de pequeños volúmenes de productos farmacéuticos proteicos, agentes de diagnóstico por imagen, quimioterápicos, disoluciones acuosas o agua durante la preparación de mezclas.
  • Atención directa al paciente: Esterilización o eliminación de partículas de la anestesia epidural y otras anestesias líquidas, así como de disoluciones de irrigación utilizadas en procedimientos oftálmicos, óticos y otros procedimientos quirúrgicos.
Features and Benefits
  • De un solo uso, apirógeno y atóxico
  • Membrana de filtración de polietersulfona (PES) precintada en una carcasa de cloruro de polivinilo (PVC)
  • Salida Luer-Lok® macho
  • Compatible con la mayoría de las disoluciones acuosas
  • Marcado CE y registrado por la FDA
Other Notes
Las unidades de filtración están indicadas únicamente para uso médico o por un profesional de laboratorio.
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany