Key Documents
SLHA025
Millipore
Filtro de jeringa de MCE Millex®
0.45 µm, 25 mm diameter, Millex-HA mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic
Sinónimos:
filtro de jeringa de ésteres mezclados de celulosa
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
25 mm
diam.
25 mm
filtration area
3.9 cm2
volume
100 mL
matrix
MF-Millipore
pore size
0.45 μm pore size
0.45 μm
input
sample type aqueous solution(s)
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: HA
Application
Membrana de ésteres mezclados de celulosa (EMC) Millex-HA de 0,45 µm de tamaño de poro, 25 mm de diámetro, hidrófila
Packaging
no estéril
Physical form
Código de colores: Entrada transparente/salida transparente
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: Una vez esterilizada, puede utilizarse como filtro esterilizante para disoluciones acuosas
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: Análisis generales de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Clarificación de volúmenes pequeños de disoluciones acuosas
  • Instrucciones de uso: SLHA025NB: consulte la sección Instrucciones de uso de la guía del usuario del filtro de jeringa Millex®
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3