SLFG850
Filtro de ventilación de PTFE hidrófobo Millex®
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. silicone hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Sinónimos:
Filtro de jeringa de PTFE Fluoropore®, Filtro de jeringa de PTFE de 0,2 μm., Filtro de ventilación Millex-FG, filtro en línea de vacío
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE membrane
polypropylene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
product line
Millex®
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
≥15 L/min air flow rate at 0.3 bar (5 psi)
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
diam.
50 mm
filtration area
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
matrix
Fluoropore®
pore size
0.2 μm
input
gas
sample type organic solution(s)
fitting
inlet/outlet hose barb (1/2 in.-1/4 in., with Female Luer slip interior)
shipped in
ambient
General description
Características Beneficios:
•Unidades Millex de 50 mm ideales para la protección de la línea de vacío
•Todas las unidades de PTFE hidrófobas Millex son bidireccionales en flujo
Aplicaciones:
Esterilización de gases, Protección de líneas de vacío, Ventilación de recipientes estériles, Esterilización y clarificación de disoluciones orgánicas
Application
- Sterilizing Gases,
- Vacuum Line Protection
- Venting Sterile Containers
- Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
Features and Benefits
- Ideal for vacuum line protection
- Bi-directional in flow