Documentos clave
SCT071
Sigma-Aldrich
Colorante para bacterias grampositivas. BioTracker BacGO
Live cell imaging fluorescent probe for detection of gram-posotive bacteria in vitro, in vivo and in bacterial sludge
About This Item
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.47
form
lyophilized
application(s)
cell analysis
detection method
fluorometric
General description
La tinción de Gram ha sido la técnica de referencia para la clasificación bacteriana basada en las diferentes propiedades físicas de la estructura de la pared celular bacteriana. Sin embargo, la tinción de Gram requiere varios pasos, es decir, la fijación de la célula bacteriana, dos pasos de tinción con dos colorantes diferentes, seguidos de decoloración y lavado. Cabe destacar que el paso de decoloración genera a menudo una falsa determinación Gram falsa y que el paso de lavado puede causar una pérdida significativa de células. Una alternativa al método de tinción de Gram es un enfoque de tinción basado en fluorescencia para citometría de flujo o microscopia de fluorescencia.El colorante para bacterias grampositivas BioTracker BacGO es un colorante de color naranja que puede utilizarse para identificar bacterias grampositivas mediante citometría de flujo e imágenes de fluorescencia. El colorante BacGO se ha probado utilizando muestras reales de bacterias formadoras de colonias, lodos bacterianos activados y un modelo de infección ocular bacteriana. Para demostrar por completo la selectividad universal del colorante BacGO, se probó en 16 cepas bacterianas (9 grampositivas y 7 gramnegativas) y se compararon los resultados con la tinción de Gram. El colorante BacGO tiñó todas las bacterias que se sabía que eran grampositivas y el resultado fue validado con la tinción de Gram. También se confirmó la selectividad universal de BacGO por citometría de flujo utilizando DAPI para teñir los núcleos de todas las bacterias.Propiedades espectrales:Excitación: 558 nmEmisión: 573 nmCategoría de investigación:Colorante de células vivas
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c