SCC470
Línea celular de carcinoma epidermoide bucal de ratón (OSCC) MOC2
Mouse
Sinónimos:
línea celular MOC2, línea celular de carcinoma bucal, línea celular de carcinoma bucal de ratón 2
About This Item
Productos recomendados
product name
Línea celular de carcinoma epidermoide bucal de ratón (OSCC) MOC2,
biological source
mouse
Quality Level
packaging
vial of ≥1X10⁶ cells/vial vials
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
−196°C
Application
- Cada vial contiene > 1X106 células viables.
- Mediante evaluación con el panel Contamination Clear de Charles River Animal Diagnostic Services se verificó que las células MOC2 son de origen murino y negativas para la contaminación interespecífica humana, de rata, de hámster chino, de hámster sirio dorado y de primate no humano (NHP).
- Las células dieron negativo para enfermedades infecciosas contra un panel Mouse Essential CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
- Las células dieron negativo para micoplasma.
Features and Benefits
Target description
Storage and Stability
Disclaimer
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c