Key Documents
QTUMMPEIX
Milli-Q
Kit: Cartucho Quantum® EX y Millipak®
Kit with Millipak® 20 Express Filter, For use with Milli-Q® water purification systems.
Sinónimos:
Kit: Cartucho Quantum® IX y filtro final Millipak® 20 Express
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.13
material
polyethersulfone filter
polypropylene and polyethylene cartridge
Quality Level
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Millipak®
Quantum®
pore size
0.22 μm pore size
General description
Este kit está compuesto por un cartucho Quantum® IX y un filtro final Millipak® 20.
El cartucho de ultrafiltración Quantum® EX contiene una combinación de medios de purificación cuidadosamente seleccionados para eliminar las trazas de contaminantes que afectan a aplicaciones específicas.
El cartucho está fabricado con polipropileno y polietileno, que son adecuados para la producción de agua ultrapura y para pocos extraíbles orgánicos e iónicos.
La membrana de filtración hidrófila Millipak® de 0,22 μm produce agua sin partículas y sin bacterias en el punto de dispensación de los sistemas de purificación de agua.
Application
El kit contiene resinas Organex e Ionex para la eliminación de trazas de sustancias orgánicas e iones.
Features and Benefits
  • El cartucho de ultrafiltración Quantum® IX se ha diseñado para eliminar las concentraciones vestigiales de sustancias orgánicas e iones del agua ultrapura
  • El filtro Millipak® 20 Express está diseñado con una membrana asimétrica de PES (polietersulfona) de 0,22 μm. El filtro actúa como una barrera segura y eficiente contra partículas y bacterias.
  • Los poros cónicos de la membrana permiten un caudal elevado a una baja presión diferencial.
  • La membrana, el material de la carcasa y los procesos de producción se han seleccionado para minimizar la liberación de extraíbles orgánicos e inorgánicos.
  • La membrana está soportada por un disco de plástico rígido con canales que garantiza un elevado flujo de agua y resistencia a las variaciones de presión sin riesgo de rotura de la membrana.
Other Notes
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración
  • Aplicación: Análisis generales de laboratorio
  • Indicaciones de uso: Purificación del agua
  • Indicaciones de uso: Este artículo proporciona agua filtrada a través de membranas de grado esterilizante de 0,22 μm. Consulte la sección «Utilización del sistema» de la guía del usuario del sistema (suministrada con el sistema)
  • Condiciones de almacenamiento: Guardar en un lugar seco
  • Consideraciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany