Key Documents
PRPK00001
Milli-Q
Módulo de pretratamiento PrePak 1
For use with Elix®, AFS® and RiOs systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento PrePak
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Quality Level
feature
Optimal protection of water system and optimised performance; activated C; SDI > 5 & < 12
packaging
pkg of 2 units
pore size
0.5 μm pore size (CRW5 type)
compatibility
for use with AFS®
for use with Elix®
for use with RiOs
shipped in
ambient
General description
El pretratamiento apropiado es un paso esencial en la producción de la calidad final deseada del agua producida. El pretratamiento se elige en función del caudal del agua de alimentación.
El módulo PrePak 1 pretrata el agua del grifo eliminando partículas, compuestos orgánicos y cloro libre. Está previsto para ser utilizado con sistemas de purificación de agua de mayor tamaño como pretratamiento añadido a los paquetes de pretratamiento Progard® TL del sistema.
Para su uso con sistemas de purificación de agua Elix®, AFS®y RiOs .
Application
Protege la membrana de ósmosis inversa (RO) y mantiene su buen rendimiento.
Features and Benefits
  • Protección óptima del sistema de purificación de agua.
  • Garantiza la optimización de la vida útil y el rendimiento del sistema.
  • filtración en profundidad con filtros de 0,5 μm para eliminar partículas.
  • Carbón activado para eliminar el cloro.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13