PR0GTXLCS2
Módulo de pretratamiento Progard® XL
For optimal protection of reverse osmosis (RO) membranes from hard water
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento Progard® XL-S-C
About This Item
Productos recomendados
material
carbon cartridge (activated )
cartridge
Quality Level
packaging
pkg of 2 units
manufacturer/tradename
Progard®
parameter
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
H × W × D
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
fitting
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
compatibility
for use with AFS®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with RiOs™ Large
General description
El módulo de pretratamiento incluye prefiltración para retirar partículas, carbón activado para eliminar el cloro y un compuesto antiincrustante para reducir al mínimo el riesgo de formación de incrustaciones. La opción de módulo de autolimpieza consta de un tableta de limpieza de cloro incorporada que limpiará automáticamente la membrana de RO cuando se instale este nuevo módulo.
Para utilizar con sistemas de purificación de agua Rios ™, Elix®, Milli-Q® HR, HX, CLX y AFS® E más grandes.
Silver-impregnated activated carbon for free chlorine reduction and bacteriostatic protection.
Application
Features and Benefits
- Protección óptima de la membrana de ósmosis inversa (RO).
- Garantiza la optimización de la vida útil y el rendimiento del sistema.
- La filtración en profundidad elimina partículas y coloides.
- El polifosfato protege de las incrustaciones.
- El filtro de carbono activado impregnado con plata reduce el cloro libre y proporciona protección bacteriostática.
- Los comprimidos EfferSanEffervescent (antes ROProtect CR) proporcionan un mantenimiento automático de la RO
- Tecnología RFID de etiqueta e-Sure para una visibilidad instantánea de los parámetros del módulo, el archivado automático de los parámetros del módulo y una trazabilidad completa.
- Sustituir cada 6 meses para obtener resultados óptimos
Legal Information
Storage Class