Key Documents
PR0GTXLCS1
Milli-Q
Módulo de pretratamiento Progard® XL
For optimal protection of reverse osmosis (RO) membranes from hard water
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento Progard® XL-S-C
About This Item
UNSPSC Code:
41104200
NACRES:
NB.85
material
EPDM rubber cartridge
carbon cartridge (activated )
filter (silver-impregnated activated carbon)
polypropylene and polyethylene cartridge
Quality Level
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Progard®
parameter
2-40 °C temp. range
4.2 L/min flow rate
6 bar max. pressure
H × W × D
20.8 in. × 6.1 in. × 3.1 in.
fitting
11 mm female inlet and outlet (O-rings)
compatibility
for use with AFS®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with RiOs Large
shipped in
ambient
General description
El módulo de pretratamiento Rogard® XL-S-C pretrata el agua de alimentación mediante la eliminación de partículas grandes y cloro libre del agua del grifo. Protege la membrana de ósmosis inversa (RO) contra las incrustaciones minerales, el ensuciamiento orgánico y la oxidación del cloro.
El módulo de pretratamiento incluye prefiltración para retirar partículas, carbón activado para eliminar el cloro y un compuesto antiincrustante para reducir al mínimo el riesgo de formación de incrustaciones. La opción de módulo de autolimpieza consta de un tableta de limpieza de cloro incorporada que limpiará automáticamente la membrana de RO cuando se instale este nuevo módulo.
Para utilizar con sistemas de purificación de agua Rios , Elix®, Milli-Q® HR, HX, CLX y AFS® E más grandes.
Application
Los módulos protegen y mantienen el buen rendimiento de las membranas de RO en los sistemas de purificación de agua.
Features and Benefits
  • Protección óptima de la membrana de ósmosis inversa (RO).
  • Garantiza la optimización de la vida útil y el rendimiento del sistema.
  • La filtración en profundidad elimina partículas y coloides.
  • El polifosfato protege de las incrustaciones.
  • El filtro de carbón activado impregnado con plata reduce el cloro libre y proporciona protección bacteriostática.
  • Los comprimidos EfferSan Effervescent (antes ROProtect CR) permiten un mantenimiento automático de la RO.
  • Tecnología RFID de etiqueta e-Sure para una visibilidad instantánea de los parámetros del módulo, el archivado automático de los parámetros del módulo y una trazabilidad completa.
  • Sustituir cada 6 meses para obtener resultados óptimos
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class