Key Documents
PR0GTLCS1
Milli-Q
Módulo de pretratamiento Progard® TL1-C
Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane
Sinónimos:
Módulo de pretratamiento Progard® TL1
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Quality Level
feature
removal of large particles, organic compounds and free chlorine from tap water
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Progard®
compatibility
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
shipped in
ambient
General description
El pretratamiento apropiado es un paso esencial en la producción de la calidad final deseada del agua producida. El pretratamiento se elige en función del caudal del agua de alimentación.
El módulo de pretratamiento Progard® TL1-C pretrata el agua del grifo eliminando partículas grandes, compuestos orgánicos y cloro libre. Esto protege la membrana de ósmosis inversa (RO) contra las incrustaciones minerales, el ensuciamiento orgánico y la oxidación del cloro.
Previsto para usar con los sistemas de purificación de agua más grandes: Elix® 20/35/70/100 y RiOs 30/50/100/150/200.
Application
Para una protección óptima de la membrana de RO y el mantenimiento automático de la RO.
Features and Benefits
  • Protección óptima del sistema de purificación de agua.
  • Garantiza la optimización de la vida útil y el rendimiento del sistema.
  • Polifosfatos, seleccionados de manera específica para evitar la formación de incrustaciones sin liberar iones.
  • Filtración en profundidad para la eliminación de partículas.
  • ROProtect CR para mantenimiento automático de la RO.
Legal Information
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany