Key Documents
PIHP03050
Millipore
Plaquitas verticales para cultivo celular Millicell®
pore size 0.4 μm, diam. 30 mm, translucent polycarbonate membrane, size 6 wells, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinónimos:
Plaquita Millicell para cultivo celular, 30 mm, policarbonato, 0,4 µm, placa para cultivo de tejido, plaquita para cultivo de tejidos, plaquita permeable para cultivo, plaquitas para cultivo celular
About This Item
UNSPSC Code:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
material
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Quality Level
sterility
γ-irradiated
sterile
feature
100x106 pores/cm2 (pore density)
packaging
pack of 50
manufacturer/tradename
Millicell®
parameter
50 °C max. temp.
technique(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
H
13 mm
diam.
30 mm
size
6 wells
surface area
4.2 cm2
working volume
1.5 mL
matrix
Isopore
pore size
0.4 μm pore size
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
shipped in
ambient
General description
Configuración del dispositivo: Placa de 6 pocillos, tamaño de poro de 0,4 μm
Con las plaquitas Millicell®, las células de fijación o suspensión pueden acceder a los medios desde sus lados apical y basolateral. Crecimiento, estructura y función celulares que imitan más estrechamente lo que ocurre in vivo. Además, las plaquitas Millicell® hacen posible el estudio de ambos lados de la monocapa celular.
Plaquitas verticales Millicell:® :
-Promueve un crecimiento celular excelente y proporciona una oportunidad excepcional para realizar estudios celulares
- Disponible con membrana Biopore (PTFE), membrana MF-Millipore (ésteres mezclados de celulosa) y membrana de policarbonato
Tipo de membrana:
Membrana Isopore (policarbonato)
- Para crecimiento de células dependiente de fijación sin matriz
Aplicaciones
Fijación celular, crecimiento celular, diferenciación celular, inmunocitoquímica
Application
Categoría de investigación
Cultivo celular
Plaquitas de policarbonato para cultivo celular con tamaño de poro de 0,4 µm utilizadas en una placa de 6 pocillos para fijación, cultivo y diferenciación celulares, transporte farmacológico y permeabilidad.
Packaging
Envase blíster individual
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Ver todo