Key Documents
NY2002500
Millipore
Filtro de malla de nailon
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración MF-Millipore, tamaño de poro 20,0 μm
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
Nylon membrane
plain filter
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
filter diam.
25 mm
thickness
55 μm
pore size
14 % porosity
20.0 μm pore size
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: NY20
Los filtros de nailon son compatibles con una amplia gama de disolventes. Hay dos tipos: 1) Membrana de filtración de nailon con tamaños de poro que van desde 0,20 hasta 1,2 µm, y 2) Filtros de malla tejida con aperturas de la malla comprendidas entre 5 y 180 µm.
Nuestro filtro de malla tejido de nailon de 5 µm (NY054700) se utiliza habitualmente en la industria del automóvil para análisis de limpieza.
Características y beneficios:
•Amplia variedad de tamaños de poro disponible
•Resistentes a los disolventes agresivos
Aplicaciones:
Eliminación de partículas y clarificación; Filtración de disolvente; Análisis de partículas; Control de pintura; Análisis de limpieza de automóviles
Tipo de filtro: Filtro de malla
Application
  • Recolección de algas y células
  • Análisis de partículas
  • Filtración de partículas grandes
  • Toxicología y cribado farmacológico en C. elegans y pez cebra
  • Filtro de fondo para sistemas de obtención de imágenes de partículas
  • Prefiltración de disolventes
Supervisión de pintura
Visite la Librería de documentos
Ger J A Arkesteijn et al.
Cytometry. Part A : the journal of the International Society for Analytical Cytology, 97(6), 610-619 (2020-05-28)
Flow cytometry allows multiparameter analysis on a single-cell basis and is currently the method of choice to rapidly assess heterogeneity of cell populations in suspension. With the research field of extracellular vesicles (EV) rapidly expanding, there is an increased demand