Key Documents
MHSTCMAG-70KPMX
Millipore
Panel de células T premezcladas de alta sensibilidad MILLIPLEX® - Análisis inmunológico múltiple
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in mouse serum, plasma and cell culture samples.
Sinónimos:
Luminex® Mouse Immunology Panel, Millipore Mouse Immunology Panel, Mouse Immunology Protein Multiplex Assay
About This Item
UNSPSC Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Quality Level
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Milliplex®
assay range
accuracy: 82-102%
sensitivity: 0.26-11.14 pg/mL
standard curve range: 0.10-400 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.73-3,000 pg/mL
(KC/GROα/CXCL1)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.98-4,000 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 1.34-5,500 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 2.93-12,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 3.17-13,000 pg/mL
(MCP-1/CCL2)
standard curve range: 3.42-14,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 3.91-16,000 pg/mL
(IL-1α)
standard curve range: 3.91-16,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 6.1-25,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 7.32-30,000 pg/mL
(MIP-2/CXCL2)
standard curve range: 9.77-40,000 pg/mL
(LIX)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
technique(s)
multiplexing: suitable
compatibility
configured for Premixed
detection method
fluorometric (Luminex xMAP)
shipped in
ambient
General description
Las citocinas son polipéptidos inmunomoduladores que desempeñan un papel clave en las respuestas inmunitarias adaptativa e innata. Término genérico, “citocinas” abarca las miocinas (producidas por las células musculares), las linfocinas (producidas por las células Th activadas), las interleucinas (que actúan como mediadores entre las células T) y las quimiocinas (responsables de la migración de las células T). Las citocinas, uno de los mecanismos reguladores del sistema inmunitario, actúan en las fases de reconocimiento, activación o efectora de una respuesta inmunitaria, modulando el desarrollo y las actividades funcionales de los subtipos de células T, células B y células mieloides. La investigación en la que intervienen citocinas desempeña un papel significativo en el logro de una comprensión más profunda del sistema inmunitario y de su respuesta polifacética a la mayoría de los antígenos, en especial las respuestas que componen el proceso inflamatorio.
En muchos cuadros clínicos y subclínicos de una enfermedad, como las enfermedades autoinmunitarias, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, los trastornos neurológicos y el cáncer, se observan bajos niveles de inflamación. Por consiguiente, medir niveles de picogramos de las citocinas es fundamental para comprender la patogenia de estas enfermedades.
Tipo de panel: Citocinas/quimiocinas
Specificity
La reactividad cruzada entre los anticuerpos y cualquiera de los otros analitos de este panel es indetectable o insignificante.
Reactividad cruzada
No hay reactividad cruzada detectable dentro del panel.
Application
  • Analitos: GM-CSF, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-10, IL-12 (P70), IL-13, IL-17A, KC/CXCL1, LIX, MCP-1, MIP-2, TNF-α
  • Tipo de muestra recomendado: suero, plasma, cultivo tisular u otros medios
  • Dilución de la muestra recomendada: suero o plasma puro o diluido 1:2
  • Tiempo de ejecución del ensayo: Durante la noche
  • Categoría de investigación: inflamación e inmunología
  • Subcategoría de investigación: respuesta inmunitaria, metabolopatías, enfermedad inflamatoria crónica, enfermedad cardiovascular,
Storage and Stability
Almacenamiento recomendado para los componentes del kit a 2 - 8°C.
Other Notes
Póngase en contacto con el servicio técnico para conocer la linealidad de la dilución.
Sensibilidad: Consulte el protocolo para conocer la sensibilidad de cada analito.
Legal Information
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Respiratory Tract
Storage Class
Visite la Librería de documentos
Yu-Fen Lin et al.
Neurobiology of stress, 15, 100341-100341 (2021-06-08)
When an individual is under stress, the undesired effect on the brain often exceeds expectations. Additionally, when stress persists for a long time, it can trigger serious health problems, particularly depression. Recent studies have revealed that depressed patients have a