Key Documents
MABF1032
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-NKG2D (CD314), clon 1D11
clone 1D11, from mouse
Sinónimos:
NKG2-D type II integral membrane protein, Killer cell lectin-like receptor subfamily K member 1, NK cell receptor D, NKG2-D-activating NK receptor, CD314
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1D11, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KLRK1(22914)
General description
La proteína integral de membrana NKG2-D tipo II (UniProt: P26718; también conocida como miembro 1 de la subfamilia K de receptores tipo lectina de células asesinas, receptor D de células NK, receptor NK activador de NKG2-D, CD314) está codificada por el gen KLRK1 (también conocido como D12S2489E, NKG2D) (ID de gen: 100528032) en humanos. El receptor D de la células NK es una proteína de membrana homodímera de un solo paso tipo II, unida por disulfuros, que también puede formar heterohexámeros junto con cuatro subunidades de HCST/DAP10. El receptor D de las células NK contiene un dominio citoplásmico (aa 1-51), un dominio helicoidal transmembrana (aa 52-72) y un dominio extracelular (aa 73-216). Funciona como un receptor activador y coestimulador involucrado en la inmunovigilancia al unirse a varios ligandos celulares inducibles por estrés que se muestran en la superficie de las células tumorales autólogas y las células infectadas por virus. Proporciona respuestas inmunitarias innatas estimuladoras y coestimuladoras en las células NK activadas, lo que induce su actividad citotóxica. También actúa como receptor coestimulador para el receptor de células T (TCR) en las respuestas inmunitarias adaptativas mediadas por células T CD8+ al amplificar la activación de las células T. El receptor D de las células NK se expresa en las células asesinas naturales (NK), las células T CD8+ alfa-beta y células T gamma-delta. La interleucina 15 (IL15) aumenta su expresión en las células NK.
Specificity
El clon 1D11 detecta la proteína integral de membrana NKG2-D tipo II en células humanas.
Immunogen
Células NKL enteras (línea celular agresiva derivada de la leucemia de células NK humanas).
Application
Clasificación de células activadas por fluorescencia (FACS): un lote representativo detectó la NKG2D (CD314) en aplicaciones de clasificación de células activadas por fluorescencia (Groh, V., et. Al. (2003). Proc Natl Acad Sci U S A. 100(16):9452-7).
Análisis mediante citometría de flujo: una dilución 1:500 de un lote representativo detectó la NKG2D (CD314) en células T CD3-/CD56+ (Cortesía de Alejandro López-Soto, Ph.D., Grupo de Inmunología Tumoral, Universidad de Oviedo, IUOPA España).
Inhibe la actividad/función: un lote representativo de anti-NKG2D (CD314), clon 1D11, redujo el porcentaje de células NK desgranulantes en PBMC recién aislados cuando se incubaron junto con células K562 (Cortesía de Alejandro Lopez-Soto, Ph.D., Grupo de Inmunología Tumoral, Universidad de Oviedo, IUOPA España).
Análisis mediante inmunohistoquímica: un lote representativo detectó la NKG2D (CD314) en aplicaciones de inmunohistoquímica (Groh, V., et. al. (2003). Proc Natl Acad Sci U S A. 100(16):9452-7).
Análisis de inhibición: un lote representativo inhibió las respuestas citolíticas activadas por NKG2D de células T gamma delta y células NK contra células transfectantes y tumorales epiteliales que expresaban MICA. (Bauer, S., et. al. (1999). Science. 285(5428):727-9).
Estimula la adhesión de ECM: un lote representativo de anti-NKG2D (CD314), clon 1D11, estimuló la adhesión de ECM (Abeyweera, T.P., et. Al. (2011). J Cell Biol. 192(4):675-90).
Análisis mediante citometría de flujo: un lote representativo detectó la NKG2D (CD314) en aplicaciones de citometría de flujo (Wu, J., et. al. (2002). J Immunol. 169(3):1236-40; Bauer, S., et. al. (1999). Science. 285(5428):727-9; Wu, J., et. al. (1999). Science. 285(5428):730-2; Roberts, A.I., et. al. (2001). J Immunol. 167(10):5527-30).
Análisis mediante inmunoprecipitación: un lote representativo detectó la NKG2D (CD314) en aplicaciones de inmunoprecipitación (Bauer, S., et. al. (1999). Science. 285(5428):727-9).
El anti-NKG2D (CD314), clon 1D11, Nº de ref. MABF1032, es un anticuerpo monoclonal de ratón que detecta la proteína integral de membrana NKG2-D tipo II humana, que se ha probado para utilizar en citometría de flujo, clasificación de células activadas por fluorescencia (FACS), inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, adhesión e inhibición de ECM
Quality
Ensayo de determinación de isotipos: confirmación de identidad mediante prueba de determinación de isotipos.
Análisis de determinación de isotipos: la identidad de este anticuerpo monoclonal se confirma mediante la prueba de identificación de isotipo de IgG1 de ratón .
Target description
25,27 kDa calculados.
Physical form
Presentación: Purificada
Other Notes
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1