Key Documents
MAB8770
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-citomegalovirus, pp65, clon 12D10
ascites fluid, clone 12D10, Chemicon®
Sinónimos:
CMV, pp65
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
12D10, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
Specificity
Reacciona con la proteína de matriz pp65 menor del CMV humano.
Application
Categoría de investigación
Enfermedades infecciosas
El anticuerpo anti-citomegalovirus, pp65, clon 12D10, es un anticuerpo contra el citomegalovirus para utilizar en IF.
IFA a 1:800 to 1:1600
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Enfermedades infecciosas - víricas
Physical form
Líquido ascítico.
Storage and Stability
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 12 meses desde la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Optional
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Rachel B Gill et al.
The Journal of general virology, 93(Pt 8), 1743-1755 (2012-05-04)
The UL97 protein kinase is a serine/threonine kinase expressed by human cytomegalovirus (CMV) that phosphorylates ganciclovir. An investigation of the subcellular localization of pUL97 in infected cells indicated that, early in infection, pUL97 localized to focal sites in the nucleus
Role of human cytomegalovirus UL131A in cell type-specific virus entry and release.
Adler, B; Scrivano, L; Ruzcics, Z; Rupp, B; Sinzger, C; Koszinowski, U
The Journal of General Virology null