Key Documents
IQ700XPKT1
Milli-Q
Kit de purificación Milli-Q® IQ 7003-5
This product is replaced with IQ700XPKIT. Search to Explore!
Sinónimos:
Kit de purificación de Milli-Q® IQ
About This Item
UNSPSC Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
Quality Level
feature
Kit contains IPAK Gard® 3-5 Pretreatment Pack, IPAK Quanta® Polishing Cartridge and a Tank Vent Filter
packaging
pkg of 1 kit
compatibility
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
General description
Este kit de purificación de agua incluye lo siguiente:
  • El módulo de pretratamiento IPAK Gard® 3-5 elimina eficazmente coloides, partículas y cloro libre del agua del grifo para proteger la membrana de ósmosis inversa (RO) y mejorar el rendimiento del sistema.
  • El cartucho de ultrafiltración IPAK Quanta® contiene un innovador medio de intercambio iónico IQnano que logra la eliminación de iones hasta concentraciones traza. Además, el carbón activado sintético de alta calidad capta trazas de contaminantes orgánicos.
  • El filtro de ventilación del depósito, rediseñado para una integración perfecta, proporciona una mayor protección frente a los contaminantes atmosféricos.
  • Este kit está diseñado para utilizarse con los sistemas Milli-Q® IQ 7003-5 para la producción de agua purificada (tipo II) y agua ultrapura (tipo I).
Application
Para una protección óptima de la membrana de ósmosis inversa, eliminación de trazas de iones y sustancias orgánicas, y protección avanzada contra contaminantes atmosféricos.
Features and Benefits
El módulo de pretratamiento IPAK Gard® 3-5 contiene:
  • Carbón activado para proteger contra el cloro libre.
  • Filtro de profundidad para proteger contra partículas y coloides.
El filtro de ventilación del depósito contiene:
  • Carbón activo para retirar las sustancias orgánicas volátiles.
  • Cal sodada para eliminar el CO2.
  • Membrana de filtración para evitar la entrada de partículas y bacterias en el depósito.
El cartucho IPAK Quanta® contiene:
  • El innovador medio de intercambio iónico IQnano para eliminar iones hasta concentraciones traza.
  • El carbón activado sintético de alta calidad capta concentraciones traza de contaminantes orgánicos.
Además, el 63 % de los proveedores de piezas para el cartucho IPAK Gard® y el 78 % de los proveedores de piezas para el cartucho IPAK Quanta® incluidos en este kit cuentan con la certificación de sistema de gestión medioambiental ISO 14001.
Legal Information
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.