Key Documents
CVDI01TPS
Millipore
Durapore® CBR 0,2 µm, Cartucho
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Sinónimos:
Durapore CVDI Cartridge Filter 10 in. 0.22 μm Code 0 Silicone
About This Item
UNSPSC Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
material
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Quality Level
reg. compliance
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterility
non-sterile
sterilization compatibility
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
product line
Durapore®
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®
parameter
≤13.3 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
technique(s)
bioburden reduction: suitable
L
10 in.
W
2.7 in.
cartridge nominal length
10 in. (25 cm)
diam.
6.9 cm (2.7 in.)
filtration area
0.69 m2
gravimetric extractables
≤25 mg/cartridge
matrix
Durapore®
pore size
0.2 μm pore size
input
sample type liquid
bubble point
≥3100 mbar (45 psig), air with water at 23 °C
cartridge code
Code 0 (2-222; O-rings)
General description
Configuración del dispositivo: Cartucho
Other Notes
Estos productos se han fabricado en una instalación que sigue las Buenas prácticas de fabricación de la FDA.
Instrucciones de uso
  • Retención de organismos: microorganismos
  • Modo de acción: filtración (exclusión por tamaño)
  • Aplicación: BioProcessing
  • Indicaciones de uso: reducción o eliminación de los microorganismos o de la contaminación microbiana
  • Instrucciones de uso: consulte las instrucciones de humectación de las unidades de filtración con membrana Durapore® en la guía del usuario
  • Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
  • Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Preparation Note
Este producto se fabricó con una membrana Durapore® que cumple los criterios de filtro "no liberador de fibras" según lo definido en CFR 21 1210.3 (b) (6).
Analysis Note
Extraíbles gravimétricos: después de 24 horas en agua a temperatura ambiente controlada
Retención bacteriana
Muestras de la membrana Durapore® utilizada en este cartucho mostraron una capacidad de retención cuantitativa de una concentración de provocación mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² de Brevundimonas diminuta utilizando la metodología ASTM F838.
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany