Key Documents
CDRC75202
Milli-Q
Cartucho de ósmosis inversa
Produces RO purified water at a flow rate of 24 L/hr
Sinónimos:
Membrana de ósmosis inversa - 24 l/h
About This Item
UNSPSC Code:
41104214
NACRES:
JA.13
packaging
pkg of 2 units
parameter
24 L/hr flow rate
H × D
28 cm (11.7 in.) × 4.5 cm (1.8 in.)
compatibility
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs Essential
General description
La membrana de ósmosis inversa elimina del 95 % al 99 % de los contaminantes, incluidos iones, partículas, bacterias y moléculas orgánicas (PM >200 kDa).
Application
El agua de ósmosis inversa se utiliza en laboratorios, principalmente para aplicaciones como el enjuague general, el abastecimiento de agua para lavadoras y autoclaves, o como alimentación para sistemas de producción de agua purificada y agua ultrapura.
Legal Information
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany