8.22187
TWEEN® 80
for synthesis
Sinónimos:
Monooleato de POE (20) sorbitano, Monooleato de polietilenglicol sorbitano, Monooleato de polioxietilen sorbitano, Polisorbato 80
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
<1.33 hPa
Quality Level
form
liquid
potency
42200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
300-500 cSt(25 °C)
bp
>100 °C/1013 hPa
transition temp
flash point >149 °C
density
1.07 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(CC(O1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C32H60O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(36)40-25-24-37-27-29(39-22-19-34)32-28(38-21-18-33)26-31(42-32)41-23-20-35/h9-10,28-29,31-35H,2-8,11-27H2,1H3/b10-9+
InChI key
RGPBUVUVZKQNHD-MDZDMXLPSA-N
Application
Analysis Note
Valor de saponificación: 45 - 55
Valor hidroxilo: 65 - 80
Identidad (IR): pasa la prueba
Debido a su intervalo de fusión específico el producto puede ser sólido, líquido, una masa fundida solidificada o una masa fundida sobreenfriada.
Legal Information
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup